Stampa…
Agitatore a rulli per la coltura cellulare, Wheaton® R2P™ 2.0
Fornitore: DWK Life Sciences
WRBPF8110-C WRBPF5110-C WRBPF5111-C WRBPF8111-C WRBMR5070-C WRBMR5031-C WRBMR5010-B WRBMR5030-J WRTPF5110-B WRTPF8110-F WRTPF8110-D WRTPF8110-C WRTPF8110-B WRTPF8110-A WRTPF5110-J WRTPF5110-F WRBPF5110-B WRBMR5030-F WRBMR5010-A WRBPF5110-A WRBMR5090-J WRBMR5090-F WRBMR5090-D WRBMR5090-C WRBMR5090-B WRBMR5090-A WRBPF5110-D WRBPF5110-F WRBMR5030-D WRBMR5030-C WRBMR5030-B WRBMR5030-A WRBMR5010-J WRBMR5010-F WRBMR5010-D WRBMR5010-C WRTPF5110-C WRTPF8110-J WRTPF5110-A WRBPR5030-J WRBPR5030-F WRBPR5030-D WRBPR5030-C WRBPR5030-B WRBPR5030-A WRBPF5110-J WRTPF5110-D WSBMR5040-C WSBMR5040-D WSBMR5020-D WSTPF8110-C WSTPF8111-C WSBPF5110-C WRBMR5091-C WSTPF5111-C WSBMR5010-C WSBMR5090-C WRBPR5050-C WSBMR5011-D WSBMR5010-D WRBMR5071-C WRTMR5071-C
WHEAWRBPF8110-CEA 41560 EUR
WHEAWRBPF8110-C 392-0349 WHEAWRBPF5111-C WHEAWRBPF8111-C 392-0454 WHEAWRBMR5031-C WHEAWRBMR5010-B WHEAWRBMR5030-J WHEAWRTPF5110-B WHEAWRTPF8110-F 392-0356 392-0355 WHEAWRTPF8110-B WHEAWRTPF8110-A WHEAWRTPF5110-J WHEAWRTPF5110-F WHEAWRBPF5110-B WHEAWRBMR5030-F WHEAWRBMR5010-A WHEAWRBPF5110-A WHEAWRBMR5090-J WHEAWRBMR5090-F 392-0456 392-0455 WHEAWRBMR5090-B WHEAWRBMR5090-A 392-0350 WHEAWRBPF5110-F 392-0453 392-0452 WHEAWRBMR5030-B WHEAWRBMR5030-A WHEAWRBMR5010-J WHEAWRBMR5010-F WHEAWRBMR5010-D WHEAWRBMR5010-C 392-0353 WHEAWRTPF8110-J WHEAWRTPF5110-A WHEAWRBPR5030-J WHEAWRBPR5030-F 392-0352 392-0351 WHEAWRBPR5030-B WHEAWRBPR5030-A WHEAWRBPF5110-J 392-0354 WHEAWSBMR5040-C WHEAWSBMR5040-D WHEAWSBMR5020-D WHEAWSTPF8110-C WHEAWSTPF8111-C WHEAWSBPF5110-C WHEAWRBMR5091-C WHEAWSTPF5111-C WHEAWSBMR5010-C 392-0458 WHEAWRBPR5050-C WHEAWSBMR5011-D WHEAWSBMR5010-D WHEAWRBMR5071-C WHEAWRTMR5071-C
Agitatore a rulli per la coltura cellulare, Wheaton® R2P™ 2.0
Agitatori a rulli
L'agitatore a rulli Wheaton® R2P™ 2.0 per la coltura cellulare è progettato per consentire lo sviluppo e la crescita delle cellule, dalla fase di ricerca alla fase di produzione, senza dover cambiare attrezzatura e rivalutare i protocolli. Il sistema R2P™ 2.0 utilizza la misurazione computerizzata della velocità effettiva della bottiglia e permette il collegamento in rete fino a 255 unità. Le applicazioni includono: virus per vaccini o studi correlati; proteine, enzimi; anticorpi; analisi su cellule vive.
  • Robusta interfaccia touch screen facile da visualizzare a distanza
  • Icone facilmente riconoscibili per una navigazione intuitiva
  • Motore esente da manutenzione controllato digitalmente e preciso a 0,01 min-¹
  • Dotato di interfaccia remota e monitoraggio attraverso sistemi SCADA
  • Configurazioni multiple de piani e della capacità disponibili per la flessibilità del processo
Sono disponibili due configurazioni di piani. La spaziatura di produzione di 152 mm tra i piani massimizza l'uso dello spazio dell'incubatore, mentre la spaziatura modulare di 181 mm tra i piani permette una più facile rimozione e sostituzione delle bottiglie, riducendo l'interruzione delle cellule. I sistemi con cinque aree di posizionamento per piano, permettono l'uso con un incubatore verticale, mentre i sistemi a otto posti sono progettati per installazioni di produzione su larga scala.
Informazioni per l'ordine: Sono disponibili altre configurazioni e kit di retrofit per aggiornare i vecchi sistemi. Contattare l'ufficio vendite Avantor di zona per ulteriori dettagli.