Stampa…
2,6-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14418.14 A14418.22 A14418.36
A14418.14EA 31 EUR
A14418.14 A14418.22 A14418.36
2,6-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
2,6-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1466-76-8 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: ca 188° dec. Beilstein Reference: 2212190 MDL No.: MFCD00002437
Formula: C₉H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼188 °C (dec.)
Densità: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002437
CAS Number: 1466-76-8
EINECS: 215-985-4