2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2785-98-0
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 2097993
MDL No.: MFCD00002436
Formula:
C₉H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 75…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002436 CAS Number: 2785-98-0 EINECS: 220-503-0 |