Stampa…
2,4-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A16252.14 A16252.22
A16252.14EA 38.9 EUR
A16252.14 A16252.22
2,4-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
2,4-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 91-52-1 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2210860 MDL No.: MFCD00002434
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 107…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002434
CAS Number: 91-52-1
EINECS: 202-074-1