Stampa…
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14592.09 A14592.18
A14592.09EA 30.3 EUR
A14592.09 A14592.18
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1521-38-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2210858 MDL No.: MFCD00002432
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121…124 °C
Densità: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002432
CAS Number: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4