Stampa…
2,3-Dimethoxybenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
115420050 115420250 115421000
ACRO115420050EA 18.7 EUR
ACRO115420050 ACRO115420250 ACRO115421000
2,3-Dimethoxybenzoic acid 99%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121…124 °C
Densità: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002432
CAS Number: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4
Visualizza i codici
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g