Stampa…
Cucchiai per sodio
Fornitore: USBECK Laborgeräte
3411 3412
231-1271EA 10.4 EUR
231-1271 USBE3412
Cucchiai per sodio
Cucchiai
Copper basket.
  • With ergonomic handle
  • Single or double
  • Basket Ø 25 mm