Stampa…
Campionatore di acque meteoriche, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
1100-1000 1120-1000 1160-1000
NALG1100-1000EA 223 EUR
NALG1100-1000 NALG1120-1000 NALG1160-1000
Campionatore di acque meteoriche, Nalgene®
Campionatori Campionatori per fluidi
Storm water samplers with HDPE bottle.
  • Leakproof when closure is applied
  • Device intended for one-time use
Suitable for collecting samples for inorganic analyses.
Certificazioni: EPA NPDES MSGP.
Attenzione: Not for oil and grease sample collection.
*I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904