Stampa…
4-Methoxysalicylic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
174240100 174240500
ACRO174240100EA 62.9 EUR
ACRO174240100 ACRO174240500
4-Methoxysalicylic acid 99%
4-Methoxysalicylic acid
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di ebollizione: 327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 157…159 °C
MDL Number: MFCD00002450
CAS Number: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.5 %