4-Propoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5438-19-7
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 145-147°
Beilstein Reference: 2208387
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 145…147 °C Densità: 1,278 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013989 CAS Number: 5438-19-7 |