Stampa…
VWR®, Accessories for Circulators
Fornitore: VWR Collection
462-0271EA 473 EUR
462-0271 462-0272 462-0273 462-0274
VWR®, Accessories for Circulators
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta
Sonde in acciaio inox idonee per utilizzo con qualsiasi strumento dotato di controller Advanced Digital (AD) o Advanced Programmable (AP).
Dimensioni sonda: lunghezza 152 mm, Ø 4,7 mm.