p-Anisic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05971.0250
8.05971.1000
8.05971.9030
8.05971.9025
8.05971.0250EA
41
EUR
8.05971.0250
8.05971.1000
8.05971.9030
8.05971.9025
p-Anisic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
p-Anisic acid
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 275 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 182…185 °C Densità: ∼1,385 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002542 CAS Number: 100-09-4 EINECS: 202-818-5 Merck Index: 13,00669 |