p-Anisic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 100-09-4
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 185°(365°F)
Odour: Odourless
pH: 3-4
Melting Point: 182-185°
Boiling Point: 275-277°
Beilstein Reference: 508910
Merck Reference: 14,666
MDL No.: MFCD00002542
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 275…277 °C Punto di fusione: 182…185 °C Densità: 1,385 Flash Pt: 185 °C (365 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002542 CAS Number: 100-09-4 EINECS: 202-818-5 Merck Index: 14,666 |