Stampa…
p-Anisic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 137 EUR
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
p-Anisic acid 98%
p-Anisic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 275 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 181…186 °C
Densità: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002542
CAS Number: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %