4-Ethoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 619-86-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 197-199°
Beilstein Reference: 2207349
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di fusione: 197…199 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002545 CAS Number: 619-86-3 EINECS: 210-616-3 |