4-Dodecyloxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2312-15-4
Molecular Formula: C19H30O3
Formula Weight: 306.45
Melting Point: 132-137°
Beilstein Reference: 2215914
Formula:
C₁₉H₃₀O₃ Punto di ebollizione: 420 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 132…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002543 CAS Number: 2312-15-4 EINECS: 219-004-0 |