m-Anisic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
3-Anisic acid, 3-Methoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 586-38-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 104-108°
Boiling Point: 170-172°/10mm
Beilstein Reference: 508838
MDL No.: MFCD00002499
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 170…172 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 104…108 °C Densità: 1,14 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002499 CAS Number: 586-38-9 EINECS: 209-574-9 |