Stampa…
m-Anisic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
152470250 152471000 152475000
ACRO152470250EA 32.4 EUR
ACRO152470250 ACRO152471000 ACRO152475000
m-Anisic acid 98%
m-Anisic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 170…172 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 103…108 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002499
CAS Number: 586-38-9
EINECS: 209-574-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
GC ≥97.5 %