Stampa…
o-Anisic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A13513.22 A13513.36
A13513.22EA 40.1 EUR
A13513.22 A13513.36
o-Anisic acid ≥98%
o-Anisic acid
Purity: 98+% CAS No.: 579-75-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 509929 MDL No.: MFCD00002431
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 99…103 °C
Densità: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002431
CAS Number: 579-75-9
EINECS: 209-447-8