Stampa…
o-Anisic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxybenzoic acid
173751000 173755000 173750025
ACRO173751000EA 40.6 EUR
ACRO173751000 ACRO173755000 ACRO173750025
o-Anisic acid 99%
o-Anisic acid
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 98…102 °C
Densità: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002431
CAS Number: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
HPLC ≥98.5 %