Acido 4-idrossi-3,5-dinitrobenzoico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1019-52-9
Molecular Formula: C7H4N2O7
Formula Weight: 228.12
Melting Point: 248-252°
MDL No.: MFCD00017000
Formula:
C₇H₄N₂O₇ Punto di fusione: 248…252 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017000 CAS Number: 1019-52-9 EINECS: 213-814-8 |