Stampa…
Acido 3,5-dinitrosalicilico ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16988.18 A16988.0B A16988.30
A16988.18EA 44.1 EUR
A16988.18 A16988.0B A16988.30
Acido 3,5-dinitrosalicilico ≥97%
Acido 3,5-dinitrosalicilico
Purity: 97+% CAS No.: 609-99-4 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 2220661
Formula: C₇H₄N₂O₇
Punto di fusione: 169…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007104
CAS Number: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III