Stampa…
Acido 3,5-dinitrosalicilico 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido 2-idrossi-3,5-dinitrobenzoico, Acido 3,5-dinitro-2-idrossibenzoico
156441000 156445000 156440010
ACRO156441000EA 83.5 EUR
ACRO156441000 ACRO156445000 ACRO156440010
Acido 3,5-dinitrosalicilico 98%
Acido 3,5-dinitrosalicilico
Formula: C₇H₄N₂O₇
Peso molecolare: 228,12 g/mol
Punto di fusione: 170…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007104
CAS Number: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %