Stampa…
Acido 3,5-Dinitrobenzoico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16502.0B A16502.30
A16502.0BEA 182 EUR
A16502.0B A16502.30
Acido 3,5-Dinitrobenzoico ≥98%
Acido 3,5-Dinitrobenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 99-34-3 Molecular Formula: C7H4N2O6 Formula Weight: 212.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 1914286 Merck Reference: 14,3276 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007253
Formula: C₇H₄N₂O₆
Punto di fusione: 204…208 °C
Densità: 1,680
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007253
CAS Number: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,3276