Stampa…
Acido 3,5-Dinitrobenzoico 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
153191000 153195000 153190010
ACRO153191000EA 30.4 EUR
ACRO153191000 ACRO153195000 ACRO153190010
Acido 3,5-Dinitrobenzoico 98+%
Acido 3,5-Dinitrobenzoico
Formula: C₇H₄N₂O₆
Peso molecolare: 212,12 g/mol
Punto di fusione: 205…209 °C
Densità: 1,683 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007253
CAS Number: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03304
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %