Stampa…
3,4-Dinitrobenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18774.06 A18774.14 A18774.22
A18774.06EA 53.4 EUR
A18774.06 A18774.14 A18774.22
3,4-Dinitrobenzoic acid ≥99%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 528-45-0 Molecular Formula: C7H4N2O6 Formula Weight: 212.12 Melting Point: 163-167° Beilstein Reference: 2055333 Merck Reference: 14,3275 MDL No.: MFCD00007255
Formula: C₇H₄N₂O₆
Peso molecolare: 212,12 g/mol
Punto di fusione: 163…167 °C
Densità: 1,674 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007255
CAS Number: 528-45-0
EINECS: 208-433-9
Merck Index: 14,3275