Stampa…
2,4-Dinitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14536.06 A14536.14
A14536.06EA 27.6 EUR
A14536.06 A14536.14
2,4-Dinitrobenzoic acid ≥98%
2,4-Dinitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 610-30-0 Molecular Formula: C7H4N2O6 Formula Weight: 212.12 Melting Point: 178-184° Beilstein Reference: 658650
Formula: C₇H₄N₂O₆
Peso molecolare: 212,12 g/mol
Punto di fusione: 178…184 °C
Densità: 1,672 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017006
CAS Number: 610-30-0
EINECS: 210-219-5