Stampa…
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10562.14 A10562.22
A10562.14EA 35 EUR
A10562.14 A10562.22
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 616-82-0 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2213134
Formula: C₇H₅NO₅
Peso molecolare: 183.12 g/mol
Punto di fusione: 182…184 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007119
CAS Number: 616-82-0
EINECS: 210-494-1