Stampa…
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
121670250 121671000
ACRO121670250EA 59 EUR
ACRO121670250 ACRO121671000
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid 98%
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Peso molecolare: 183.12 g/mol
Punto di fusione: 233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007110
CAS Number: 619-14-7
EINECS: 210-580-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥228 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %