2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 55776-17-5
Molecular Formula: C9H9NO6
Formula Weight: 227.17
Melting Point: 130-132°
Beilstein Reference: 2657939
Formula:
C₉H₉NO₆ Punto di fusione: 130…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017324 CAS Number: 55776-17-5 EINECS: 259-814-1 |