6-Nitro-m-anisic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1882-69-5
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 1877657
Formula:
C₈H₇NO₅ Punto di fusione: 130…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151836 CAS Number: 1882-69-5 |