Stampa…
4-Nitro-m-anisic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
L08891.06 L08891.14
L08891.06EA 50.4 EUR
L08891.06 L08891.14
4-Nitro-m-anisic acid ≥98%
4-Nitro-m-anisic acid
Purity: 98+% CAS No.: 5081-36-7 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 231-235° Beilstein Reference: 2696042
Formula: C₈H₇NO₅
Peso molecolare: 197,15 g/mol
Punto di ebollizione: 405 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 231…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007353
CAS Number: 5081-36-7
EINECS: 225-793-2