Stampa…
Acido 4-Nitrobenzoico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00646.0100 8.00646.9050
8.00646.0100EA 23.3 EUR
8.00646.0100 8.00646.9050
Acido 4-Nitrobenzoico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido 4-Nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di ebollizione: 359 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121 °C
Densità: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007352
CAS Number: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
Visualizza i codici
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 239 - 242 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.61 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (0.42 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution)
Synonyms 4-Nitrobenzoic acid
Hill Formula C7H5NO4
Chemical Formula 4-(NO2)C6H4COOH