Acido 4-Nitrobenzoico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 62-23-7
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 239-241°
Beilstein Reference: 973593
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007352
Formula:
C₇H₅NO₄ Peso molecolare: 167.12 g/mol Punto di ebollizione: 359 Punto di fusione: 239…241 °C Densità: 1.610 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007352 CAS Number: 62-23-7 EINECS: 200-526-2 Merck Index: 12,06686 |