Stampa…
Acido 4-Nitrobenzoico 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
128460010 128460250 128461000
ACRO128460010EA 82.6 EUR
ACRO128460010 ACRO128460250 ACRO128461000
Acido 4-Nitrobenzoico 99+%
Acido 4-Nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di ebollizione: 359 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 239…242 °C
Densità: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007352
CAS Number: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %