3-Nitrobenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅NO₄ Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 139…143 °C Densità: 1,494 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007251 CAS Number: 121-92-6 EINECS: 204-508-5 Merck Index: 12,06686 |
Appearance | White to light yellow or light green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 139 to 143 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Specific optical rotation | -56° to -61° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform) |