2-Nitrobenzoic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A10393.0E
A10393.22
A10393.36
A10393.0EEA
293
EUR
A10393.0E
A10393.22
A10393.36
2-Nitrobenzoic acid 95%
2-Nitrobenzoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 552-16-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 1910632
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007137
Formula:
C₇H₅NO₄ Peso molecolare: 167,12 g/mol Punto di fusione: 146…149 °C Densità: 1,58 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007137 CAS Number: 552-16-9 EINECS: 209-004-9 Merck Index: 14,6589 |