Stampa…
2-Nitrobenzoic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
278320050 278322500 278320010 278320250
ACRO278320050EA 24.8 EUR
ACRO278320050 ACRO278322500 ACRO278320010 ACRO278320250
2-Nitrobenzoic acid 95%
2-Nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di fusione: 141…148 °C
Densità: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007137
CAS Number: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 12,06686
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %