4-(Methylamino)benzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12426.06
A12426.14
A12426.22
A12426.06EA
26
EUR
A12426.06
A12426.14
A12426.22
4-(Methylamino)benzoic acid 97%
4-(Methylamino)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10541-83-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 2082805
Formula:
C₈H₉NO₂ Peso molecolare: 151,16 g/mol Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 158…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002535 CAS Number: 10541-83-0 EINECS: 234-121-7 |