N-Methylanthranilic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Methylamino)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41325.0100
8.41325.0100EA
661
EUR
8.41325.0100
N-Methylanthranilic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
N-Methylanthranilic acid
Formula:
C₈H₉NO₂ Peso molecolare: 151,16 g/mol Punto di ebollizione: 80 °C (0,01 mmHg) Punto di fusione: 172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002424 CAS Number: 119-68-6 EINECS: 204-343-9 |
Solubility | 0.20 g/l (20 °C) |
Melting Point | 170 - 175 °C |
Molar Mass | 151.16 g/mol |