Stampa…
Acido 3,5-Diaminobenzoico 98% may contain up to 3% moisture
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14075.18 A14075.22 A14075.36
A14075.18EA 24.9 EUR
A14075.18 A14075.22 A14075.36
Acido 3,5-Diaminobenzoico 98% may contain up to 3% moisture
Acido 3,5-Diaminobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 535-87-5 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 210°(410°F) Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 2086484 Merck Reference: 14,2978 MDL No.: MFCD00007807
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 546 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼235 °C (dec.)
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 210 °C (410 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007807
CAS Number: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 14,2978