Stampa…
Acido 3,5-Diaminobenzoico 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
112111000 112115000
ACRO112111000EA 59.2 EUR
ACRO112111000 ACRO112115000
Acido 3,5-Diaminobenzoico 98%
Acido 3,5-Diaminobenzoico
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 546 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 235 °C (dec.)
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007807
CAS Number: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997
Visualizza i codici
Appearance White to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %