Stampa…
3,4-Diaminobenzoic acid 94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14213.14 A14213.22 A14213.36
A14213.14EA 46.9 EUR
A14213.14 A14213.22 A14213.36
3,4-Diaminobenzoic acid 94%
3,4-Diaminobenzoic acid
Purity: 94% CAS No.: 619-05-6 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 775892
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼210 °C (dec.)
Densità: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007726
CAS Number: 619-05-6
EINECS: 210-577-2