Stampa…
3,4-Diaminobenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
112100250 112101000 112105000
ACRO112100250EA 47.6 EUR
ACRO112100250 ACRO112101000 ACRO112105000
3,4-Diaminobenzoic acid 97%
3,4-Diaminobenzoic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 215 °C (dec.)
Densità: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007726
CAS Number: 619-05-6
EINECS: 210-577-2
Visualizza i codici
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %