Stampa…
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10207.06 A10207.14 A10207.22
A10207.06EA 61.9 EUR
A10207.06 A10207.14 A10207.22
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2374-03-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 509859
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: ∼215 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017094
CAS Number: 2374-03-0