Stampa…
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
354260050 354260250
ACRO354260050EA 50.2 EUR
ACRO354260050 ACRO354260250
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 211…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017094
CAS Number: 2374-03-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %