Stampa…
Acido 4-Aminosalicilico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
B23289.22 B23289.36
B23289.22EA 41.7 EUR
B23289.22 B23289.36
Acido 4-Aminosalicilico ≥98%
Acido 4-Aminosalicilico
Purity: 98+% CAS No.: 65-49-6 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Odour: Odourless Melting Point: ca 135-145° dec. Beilstein Reference: 473071 Merck Reference: 14,477 MDL No.: MFCD00007789
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼135…145 °C (dec.)
Densità: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007789
CAS Number: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 14,477