Stampa…
Acido 4-Aminosalicilico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
104620050 104621000 104625000
ACRO104620050EA 23.6 EUR
ACRO104620050 ACRO104621000 ACRO104625000
Acido 4-Aminosalicilico 99%
Acido 4-Aminosalicilico
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147 °C (dec.)
Densità: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007789
CAS Number: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 13,00476
Visualizza i codici
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %