Stampa…
Acido 5-Aminosalicilico 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
B23970.22 B23970.36
B23970.22EA 50.8 EUR
B23970.22 B23970.36
Acido 5-Aminosalicilico 95%
Acido 5-Aminosalicilico
Purity: 95% CAS No.: 89-57-6 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 2090421 Merck Reference: 14,5904 MDL No.: MFCD00007877
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼280 °C (dec.)
Densità: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007877
CAS Number: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 14,5904