Stampa…
Acido 5-Aminosalicilico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
134330050 134330250 134331000
ACRO134330050EA 24.5 EUR
ACRO134330050 ACRO134330250 ACRO134331000
Acido 5-Aminosalicilico 99%
Acido 5-Aminosalicilico
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 283 °C (dec.)
Densità: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007877
CAS Number: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)